Learn More
Socorex™ Puntas de pipeta de polipropileno
Utilice las puntas de pipeta de polipropileno Socorex™ con una amplia gama de volúmenes para elegir. Están disponibles en varios colores, se han fabricado con polipropileno y son esterilizables en autoclave para lograr una mayor rentabilidad.
Marca: Socorex™ 328.0200R
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Se suministran sueltas en bolsas o en gradillas con tapas
- Esterilizables en autoclave a 121 °C/250 °F
- Compatibles con puntas de otras marcas
Especificaciones
200 μl | |
Autoclavable | |
Universal | |
Socorex™, Eppendorf™ |
Amarillo | |
Gradilla | |
En gradilla, 960/pqt. | |
PP (polipropileno) |