Learn More
Socorex™ Puntas de pipeta de polipropileno
Utilice las puntas de pipeta de polipropileno Socorex™ con una amplia gama de volúmenes para elegir. Están disponibles en varios colores, se han fabricado con polipropileno y son esterilizables en autoclave para lograr una mayor rentabilidad.
64.55€ - 122.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Estilo de punta Universal
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Color Volumen (métrico) Envase Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Volumen (métrico) Envase Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10611304
Ver documentos Detalles de la promoción
Socorex™
312.05R
Natural 5 mL En gradilla, 100/pqt. Socorex™, Eppendorf™
66.45€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10171412
Ver documentos Detalles de la promoción
Socorex™
308.0350B
Natural 350 μl Bolsa, 1000/paquete Socorex™, Eppendorf™, Gilson™
64.55€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10447282
Ver documentos Detalles de la promoción
Socorex™
308.0350R
Natural 350 μl En gradilla, 960/pqt. Socorex™, Eppendorf™, Gilson™
122.00€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11763266
Ver documentos Detalles de la promoción
Socorex™
328.0200R
Amarillo 200 μl En gradilla, 960/pqt. Socorex™, Eppendorf™ Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11783246
Ver documentos Detalles de la promoción
Socorex™
319.1000R
Azul 1000 μl En gradilla, 480/pqt. Socorex&Trade;, Gilson™ Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Se suministran sueltas en bolsas o en gradillas con tapas
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C/250 °F
  • Compatibles con puntas de otras marcas
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Universal