Learn More
Socorex™ Puntas de pipeta de polipropileno
Utilice las puntas de pipeta de polipropileno Socorex™ con una amplia gama de volúmenes para elegir. Están disponibles en varios colores, se han fabricado con polipropileno y son esterilizables en autoclave para lograr una mayor rentabilidad.
Marca: Socorex™ 308.0350B
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Se suministran sueltas en bolsas o en gradillas con tapas
- Esterilizables en autoclave a 121 °C/250 °F
- Compatibles con puntas de otras marcas
Especificaciones
350 μl | |
Esterilizable en autoclave | |
Universal | |
Socorex™, Eppendorf™, Gilson™ |
Natural | |
A granel | |
Bolsa, 1000/paquete | |
Polipropileno |