Learn More
Kartell™ Punta de polipropileno
Diseñadas con gran claridad y excelentes propiedades que repelen el agua para retener las muestras en la punta el mínimo posible. Las puntas de micropipeta de polipropileno Kartell™ incluyen un centrado preciso del orificio en el extremo de la punta para garantizar una administración exacta de la muestra.
64.15€ - 403.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
Material | Polipropileno virgen sin cadmio |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Formato | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Formato | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12553287
|
Kartell™
0094000 |
Natural | De 5 to 200 μl | A granel | Micropipeta Kartell™, Pipeteador Eppendorf™, Micropipeta Sartorius™ Biohit™, Oxford™, Micropipeta Hamilton™ |
403.00€
paquete de 25000 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12060572
|
Kartell™
0095800 |
Amarillo | De 5 a 200 μl | A granel | Micropipeta Kartell™, Pipeteador Eppendorf™, Micropipeta Sartorius™ Biohit™, Oxford™, Micropipeta Hamilton™ |
264.00€
paquete de 25000 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12089847
|
Kartell™
0964500 |
Azul | De 100 a 1000 μl | Gradilla | Kartell™ Pluripet PL 1001, Pipeteador Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™, Micropipeta Socorex™, Micropipeta Hamilton™ |
115.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10700025
|
Kartell™
0984800 |
Neutral | De 2000 a 10 000 μl | Gradilla | Gilson™ Pipetman™, Micropipeta Socorex™, Micropipeta Labsystem™, Thermo Scientific™ Finnpipette™, Micropipeta Kartell™ |
142.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12543257
|
Kartell™
0964300 |
Natural | De 5 a 200 μl | Gradilla | Micropipeta Kartell™, Pipeteador Eppendorf™, Micropipeta Sartorius™ Biohit™, Oxford™, Micropipeta Hamilton™ |
105.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12024628
|
Kartell™
0098400 |
Azul claro | De 1000 a 5000 μl | A granel | Gilson™ Pipetman™, Nichiryo™, Pipeta Kartell, Pipeta Socorex™ |
64.15€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- La construcción de polipropileno libre de cadmio proporciona una alta claridad y propiedades impermeables
- Especialmente diseñadas para pipetas automáticas Kartell, pero ofrecen excelentes resultados con la mayoría de marcas de micropipetas disponibles
- Esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Administración precisa de muestra, retención de muestra mínima con punta
- Las opciones de embalaje satisfacen una gran variedad de necesidades:
- Bolsa a granel
- Envasadas en gradillas
- Recargas para recarga de gradillas
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
CE, IVD | |
Polipropileno virgen sin cadmio |