Learn More
Kartell™ Puntas de micropipeta de polipropileno
Descripción
- La construcción de polipropileno sin cadmio proporciona una alta claridad y propiedades hidrófugas
- Especialmente diseñado para Kartell pipetas automáticas, pero ofrecen excelentes resultados con la mayoría de las marcas de micropipetas disponibles
- Esterilizable en autoclave °a 121 °C durante 20 minutos.
- Entrega precisa de la muestra, retención mínima de la muestra con la punta
- La selección de envases satisface una variedad de necesidades:
- bolsa a granel
- envasados en gradillas
- reposiciones para recarga de gradillas
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 5 a 200 μL |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
| Formato | A granel |
| Estilo de punta | Biselado |
| Para utilizar con (equipo) | Kartell Pipeta, Eppendorf, Sartorius Biohit Pipeta, Oxford, Pipeta Hamilton |
| Material | Polipropileno virgen sin cadmio |