Learn More
BRAND™ Polypropylene Microcentrifuge Tubes with Screw Cap
Includes tamper-evident screwcap and self-standing base. Silicone seal offers reliable protection against liquid leakage or penetration.
Marca: BRAND™ 780758
Detalles adicionales : Peso : 0.94000kg
Descripción
- Hechos de polipropileno (PP)
- Incluye un tapón de rosca a prueba de manipulación y tiene base autoestable
- Estéril
- Graduados
Especificaciones
13 mm | |
DIN EN 285 | |
Sí | |
Transparente | |
Almacenamiento de suministros médicos como sueros y muestras de sangre, así como calentamiento de muestras, centrifugación, etc. | |
44mm | |
500/paq. | |
De – 196C a 121 °C | |
Sí |
Tapón de rosca | |
Polipropileno | |
2 ml | |
Polipropileno | |
Para centrífuga | |
Base autoestable, tapón de rosca con junta de silicona | |
500/paq. | |
Estéril | |
Tapón roscado |