Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de microcentrífuga de polipropileno
Diseñadas con dos niveles con apertura articulada para facilitar la limpieza y el apilado, incluso cuando están cargadas, con el fin de ahorrar espacio en el laboratorio. Las gradillas para tubos de microcentrífuga de polipropileno Kartell™ proporcionan una solución práctica y duradera para el almacenamiento de tubos.
Marca: Kartell™ 0056303
11.91 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.77400kg
Descripción
Diseñadas con dos niveles con apertura articulada para facilitar la limpieza y el apilado, incluso cuando están cargadas, con el fin de ahorrar espacio en el laboratorio.Las gradillas para tubos de microcentrífuga de polipropileno Kartell™ proporcionan una solución práctica y duradera para el almacenamiento de tubos.
- Diámetro superior: 10,8 mm, diámetro inferior: 7,7mm
- Diseño compacto de dos niveles, apilable, incluso cuando está cargado, apertura articulada para facilitar la limpieza
- Esterilizable en autoclave
- Ideales para uso de sobremesa en seco, uso en húmedo en baños de agua o en congeladores
- La disponibilidad multicolor, la referencia alfanumérica de cuadrícula y espacios diseñados especialmente para etiquetas en cada lado ofrecen un sistema de identificación de muestras de máxima calidad
- Admite 100 tubos de 1,5 ml con tapones cerrados o sin tapón y 50 tubos de 1,5 ml con tapones abiertos
Especificaciones
Gradilla para tubos para microcentrífuga | |
Blanco | |
Polipropileno | |
Se pueden usar en seco, en baños de agua o en congeladores |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (100 x 1,5 ml) | |
Sí | |
263 x 109,5 x 45mm |