Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de microcentrífuga de polipropileno
Diseñadas con dos niveles con apertura articulada para facilitar la limpieza y el apilado, incluso cuando están cargadas, con el fin de ahorrar espacio en el laboratorio. Las gradillas para tubos de microcentrífuga de polipropileno Kartell™ proporcionan una solución práctica y duradera para el almacenamiento de tubos.
23.25€ - 245.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla para tubos para microcentrífuga |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Admite | Tubos (100 x 1,5 ml) |
Material | Polipropileno |
Apilables | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15835527
|
Kartell™
0056310 |
Rojo |
245.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15825527
|
Kartell™
0056306 |
Amarillo |
209.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10478062
|
Kartell™
0056303 |
Blanco |
23.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Diseñadas con dos niveles con apertura articulada para facilitar la limpieza y el apilado, incluso cuando están cargadas, con el fin de ahorrar espacio en el laboratorio.Las gradillas para tubos de microcentrífuga de polipropileno Kartell™ proporcionan una solución práctica y duradera para el almacenamiento de tubos.
- Diámetro superior: 10.8 mm, diámetro inferior: 7.7 mm
- Diseño compacto de dos niveles, apilable, incluso cuando está cargado, apertura articulada para facilitar la limpieza
- Esterilizables en autoclave
- Ideales para uso de sobremesa en seco, uso en húmedo en baños de agua o en congeladores
- La disponibilidad multicolor, la referencia alfanumérica de cuadrícula y espacios diseñados especialmente para etiquetas en cada lado ofrecen un sistema de identificación de muestras de máxima calidad
- Admite 100 tubos de 1.5 m con tapones cerrados con o sin tapón y 50 tubos de 1.5 ml tubos con tapones abiertos
Especificaciones
Gradilla para tubos para microcentrífuga | |
Tubos (100 x 1,5 ml) | |
Sí | |
263 x 109,5 x 45mm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Se pueden usar en seco, en baños de agua o en congeladores |