Learn More
Ark Plas Products™ Tapón Luer de polipropileno
Utilice estos conectores Luer con una amplia variedad de instrumentos de laboratorio y médicos. Los tapones Luer de polipropileno Ark Plas Products™ incluyen juntas cónicas moldeadas según las normas ISO 594-1 e ISO 594-2 para que el 6 % de juntas cónicas Luer garantice la compatibilidad con todos los demás conectores Luer moldeados según el mismo estándar.
Marca: Ark Plas Products™ LPA63-PP0
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
- Tapones Luer de polipropileno natural
- Los dientes están diseñados sin línea de separación para garantizar que son fiables y no causan fugas en una amplia variedad de instrumentos médicos y de laboratorio, incluidos jeringas y agujas o llaves de paso y agujas
- Moldeados solo con materiales puros y con trazabilidad de lote
- Los accesorios de Luer Ark-Plas incluyen una gran selección de luers macho y hembra disponibles con una variedad de sistemas de bloqueo o punta deslizante, así como con anillos de bloqueo, luers de mamparo para montaje en panel, luers roscados, adaptadores y conectores macho
Especificaciones
Tapón Luer de deslizamiento macho de polipropileno | |
-17 °C | |
Natural |
Polipropileno | |
25/pack | |
De – 17 a 135 °C |