Learn More
Ark Plas Products™ Tapón Luer de polipropileno
Código de producto. p-8000025
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Extensión Luer hembra de polipropileno
Tapón Luer de deslizamiento macho de polipropileno
Tapón Luer macho de bloqueo de polipropileno
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11761976 Extensión Luer hembra de polipropileno 25 PCS
11712625 Tapón Luer macho de bloqueo de polipropileno 25 PCS
11851120 Tapón Luer de deslizamiento macho de polipropileno 25 PCS
3 options
Código de producto. 11761976
Marca: Ark Plas Products™ LPC14PP0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos conectores Luer con una amplia variedad de instrumentos de laboratorio y médicos. Los tapones Luer de polipropileno Ark Plas Products™ incluyen juntas cónicas moldeadas según las normas ISO 594-1 e ISO 594-2 para que el 6 % de juntas cónicas Luer garantice la compatibilidad con todos los demás conectores Luer moldeados según el mismo estándar.
  • Tapones Luer de polipropileno natural
  • Los dientes están diseñados sin línea de separación para garantizar que son fiables y no causan fugas en una amplia variedad de instrumentos médicos y de laboratorio, incluidos jeringas y agujas o llaves de paso y agujas
  • Moldeados solo con materiales puros y con trazabilidad de lote
  • Los accesorios de Luer Ark-Plas incluyen una gran selección de luers macho y hembra disponibles con una variedad de sistemas de bloqueo o punta deslizante, así como con anillos de bloqueo, luers de mamparo para montaje en panel, luers roscados, adaptadores y conectores macho
Especificaciones
Material Polipropileno
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -17 °C
Cantidad de embalaje 25/pack
Color Natural
Max. Operating Temperature (Metric) De – 17 a 135 °C
Tipo de producto Extensión Luer hembra de polipropileno