Learn More
Kartell™ Conectores planos en L de polipropileno
The ideal leak-proof solution for connecting tubes. Kartell™ Polypropylene 'L' Shaped Untapered Connectors are useful for connecting tubes of various diameters.
Marca: Kartell™ 0125100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Esterilizables en autoclave. Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura. Las dimensiones son nominales.Especificaciones
Conector plano en L | |
6 mm | |
Polipropileno | |
Calibre de 2,5 mm | |
L |
CE IVD | |
Esterilizable en autoclave | |
100 unidades | |
Calibre de 2,5mm | |
Natural |