Learn More
Kartell™ Conectores planos en L de polipropileno
The ideal leak-proof solution for connecting tubes. Kartell™ Polypropylene 'L' Shaped Untapered Connectors are useful for connecting tubes of various diameters.
41.65€ - 75.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector plano en L |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE IVD |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Cantidad de embalaje | 100 unidades |
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12523297
|
Kartell™
0125500 |
100 unidades | Calibre de 10,5mm |
75.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12503297
|
Kartell™
0125100 |
100 unidades | Calibre de 2,5 mm |
41.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Untapered
- L shaped
- Reduces leakage
- Constructed of polypropylene
Especificaciones
Conector plano en L | |
Esterilizable en autoclave | |
100 unidades | |
Natural |
CE IVD | |
Polipropileno | |
L |