Learn More
Kartell™ Conectores planos en L de polipropileno
The ideal leak-proof solution for connecting tubes. Kartell™ Polypropylene 'L' Shaped Untapered Connectors are useful for connecting tubes of various diameters.
Marca:  Kartell™ 0125500
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12523297
  • 75.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Esterilizables en autoclave. Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura. Las dimensiones son nominales.
Especificaciones
Especificaciones
Conector plano en L
14 mm
Polipropileno
Calibre de 10,5mm
L
CE IVD
Esterilizable en autoclave
100 unidades
Orificio de 10,5mm
Natural