Learn More
VITLAB™ Vasos de precipitados de polipropileno Griffin
Fabricados con polipropileno de gran transparencia para una visibilidad óptima. Los vasos de precipitados Griffin de polipropileno Vitlab™ se han grabado con una escala azul en relieve de fácil lectura para una medición precisa.
Marca: VITLAB™ 612081
21.72 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23277" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.55800kg
Descripción
- Muy transparente
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
- Esterilizables en autoclave con condiciones a 121 °C, para el diseño con graduaciones en relieve
- Adecuado para productos alimenticios
- Fabricados de acuerdo con ISO 7056
Especificaciones
Translúcido | |
600 ml | |
126,5 mm | |
6/paq. | |
Vaso de precipitados | |
Sí | |
Escala de graduación moldeada e impresa |
100 mm | |
Polipropileno | |
50 ml | |
125°C | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 7056 | |
Griffin |