Learn More
VITLAB™ Vasos de precipitados de polipropileno Griffin
Código de producto. p-8397019
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
paquete de 4
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10432131 250 mL 1 PCS
15712096 400 ml paquete de 6
15752096 500 ml paquete de 6
11742749 600 ml 6 PCS
10128401 1000 ml paquete de 6
10723723 2000 mL paquete de 6
10067721 3000 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10432131 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 610081
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno de gran transparencia para una visibilidad óptima. Los vasos de precipitados Griffin de polipropileno Vitlab™ se han grabado con una escala azul en relieve de fácil lectura para una medición precisa.
  • Muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizables en autoclave con condiciones a 121 °C, para el diseño con graduaciones en relieve
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Fabricados de acuerdo con ISO 7056
Specifications
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 77mm
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Polypropylene
Altura (métrico) 95mm
Incrementos 25mL
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 125 °C
Tipo Beaker
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056
Scale Escala de graduación moldeada e impresa