Learn More
Buerkle™ Bomba de PP para barril estanca al gas
La bomba para barril estanca al gas permite un trasiego sin olores. Al trasegar con bombas normales resulta inevitable que los vapores lleguen al entorno. Esto se evita con el desplazamiento del gas. Las bombas estancas al gas se utilizan para sustancias de olor intenso, tales como el amoniaco.
389.00€ - 426.00€
Especificaciones
Tipo | Bomba para barril estanca a los gases |
---|---|
Caudal | 200 mL/recorrido |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10291491
|
Buerkle™
5610-1030 |
Adaptador universal 34 - 70 mm de diám. |
426.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15356277
|
Buerkle™
5610-1040 |
2 adaptadores de unión roscada de 1,9 cm (3/4 pulg) con tuerca de seguridad |
389.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La bomba para barril estanca al gas permite un trasiego sin olores.
Al trasegar con bombas normales resulta inevitable que los vapores lleguen al entorno. Esto se evita con el desplazamiento del gas. Los vapores producidos se devuelven desde el recipiente de destino al de origen a través del conducto para el desplazamiento de gas. El conducto para el gas y el conducto del líquido están equipados adicionalmente con llaves de paso.
Las bombas estancas al gas se utilizan para sustancias de olor intenso, tales como el amoniaco.
El adaptador universal de la bomba para barril se adapta de forma estanca a aberturas de recipiente con un diámetro de 30-70 mm. Los racores de recipiente pueden acoplarse mediante la rosca de 3/4 in. y la contratuerca.
- Piezas en contacto con el medio fabricadas en PP, PVC (manguera) y HDPE (llaves de paso)
- Tubo telescópico extraíble de forma continua
- Para profundidades de barril de 40–67 cm
- Dos adaptadores para recipiente de destino
Especificaciones
Bomba para barril estanca a los gases | |
200 mL/recorrido |