Descripción
- La bomba para barril estanca a los gases permite una transferencia sin olores; cualquier vapor producido se devuelve desde el recipiente que se va a llenar al recipiente original a través de la tubería para el desplazamiento de gas.
- El adaptador universal de la bomba para barril encaja en recipientes con aberturas de 30 - 70 mm; cierra firmemente.
- Las juntas de rosca del recipiente se pueden atornillar al recipiente con la rosca y la tuerca de bloqueo de 1,9 cm (3/4 pulg.)
- Las bombas estancas a los gases se utilizan para sustancias con un fuerte olor como el amoníaco.
- Piezas en contactos con los medios de PP, PE y PVC
- Tubo telescópico extensible de forma escalonada
- Para profundidades de barril de 40–67 cm
- Dos adaptadores para recipientes originales
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 200 mL/recorrido |
| Fondo (métrico) | 40 a 67 centímetros |
| Longitud del tubo de la bomba | 1.2 m |
| Diámetro de la abertura del tambor | 28 mm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de conexión | Conector roscado con tuerca de seguridad |
| Tipo de producto | Bomba para barril estanca a los gases |