Learn More
Cole-Parmer™ Cartuchos de filtro de densidad en gradiente unidos con doble extremo abierto
Elimine una amplia gama de partículas con estos cartuchos de filtro. Los cartuchos de filtro de densidad en gradiente unidos con doble extremo abierto Cole Palmer™ incluyen diseños rígidos ideales para filtrar un alto nivel de sólidos y líquidos de mayor viscosidad que requieren presiones diferenciales más elevadas.
Marca: Cole-Parmer™ 01512-38
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- El medio de fibra de polipropileno se une térmicamente a un núcleo rígido para una mayor durabilidad.
- Los cartuchos no dan sabor, olor ni color.
- Adecuado a 79 °C
- Para un rendimiento óptimo, cambie los cartuchos a 25 psid.
Especificaciones
GPM 2 | |
50 μm | |
Para eliminar una amplia gama de partículas deformables y no deformables, filtrado de alto nivel de sólidos, líquidos de mayor viscosidad que requieren presiones diferenciales más elevadas. | |
Cartucho de filtro de líquidos |
Polipropileno | |
10 pulg | |
79°C | |
254 mm |