Learn More
Cole-Parmer™ Cartuchos de filtro de densidad en gradiente unidos con doble extremo abierto
Elimine una amplia gama de partículas con estos cartuchos de filtro. Los cartuchos de filtro de densidad en gradiente unidos con doble extremo abierto Cole Palmer™ incluyen diseños rígidos ideales para filtrar un alto nivel de sólidos y líquidos de mayor viscosidad que requieren presiones diferenciales más elevadas.
13.20€ - 20.95€
Especificaciones
Caudal | GPM 2 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tamaño del filtro | 10 pulg |
Para utilizar con (aplicación) | Para eliminar una amplia gama de partículas deformables y no deformables, filtrado de alto nivel de sólidos, líquidos de mayor viscosidad que requieren presiones diferenciales más elevadas. |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 79°C |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11755299
|
Cole-Parmer™
01512-18 |
10 μm |
16.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765299
|
Cole-Parmer™
01512-38 |
50 μm |
13.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11735299
|
Cole-Parmer™
01512-00 |
1 μm |
20.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745299
|
Cole-Parmer™
01512-08 |
2 μm |
16.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11725249
|
Cole-Parmer™
01512-28 |
25 μm |
17.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El medio de fibra de polipropileno está unido térmicamente a un núcleo rígido para mayor durabilidad
- Los cartuchos no aportan sabor, olor ni color
- Apto a 79 °C
- Para un rendimiento óptimo, cambie los cartuchos a 25 psid
Especificaciones
GPM 2 | |
10 pulg | |
79°C | |
254 mm |
Polipropileno | |
Para eliminar una amplia gama de partículas deformables y no deformables, filtrado de alto nivel de sólidos, líquidos de mayor viscosidad que requieren presiones diferenciales más elevadas. | |
Cartucho de filtro |