Learn More
Socorex™ Filtro de protección de boquilla de pipetas
Utilice el filtro de protección de boquilla de pipetas Socorex™ para proteger la pipeta contra el llenado de líquidos o la contaminación. El filtro, fabricado con fibra de polipropileno, ofrece la máxima protección y seguridad contra la contaminación.
Marca: Socorex™ 322.05
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
- Fibra de polipropileno
- Para Acura™ manual de 5 ml y 10 ml y Acura™ electro
- No estéril
- No esterilizable en autoclave
Información de órdenes
ForUseWithEquipment
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Macropipetas digitales Calibra™ 832, manuales Acura™ 835, macropipetas electrónicas Acura™ 935/936 y antiguo modelo analógico Acura™ 831 |
Fibra de polipropileno | |
Filtro de fibra |