Learn More
Cole-Parmer™ Cartucho de filtro de polipropileno con doble extremo abierto
Elimine una amplia gama de partículas deformables y no deformables, como arena, limo, lodo, óxido y escamas con estos cartuchos con doble extremo abierto. Los cartuchos de densidad en gradiente hilados con doble extremo abierto de polipropileno proporcionan una mayor capacidad de retención de suciedad y no alteran el sabor, el olor ni el color.
Marca: Cole-Parmer™ 01509-40
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Certificado según la norma NSF 42 para materiales.
- La construcción de polipropileno es resistente a ataques químicos y bacterianos.
- Adecuado a 63 °C
- Para un rendimiento óptimo, cambie los cartuchos a 25 psid
Especificaciones
Norma NSF 42 | |
Polipropileno | |
Para eliminar una amplia gama de partículas deformables y no deformables, como arena, limo, lodo, óxido y escamas | |
63°C | |
Cartucho de filtro |
GPM 10 | |
20 pulg | |
1/Paq. | |
63°C | |
508 mm |