Learn More
Ratiolab™ Criocajas de polipropileno
Utilice estas cajas de polipropileno para el almacenamiento de tubos a baja temperatura. Las cajas criogénicas de polipropileno Fisherbrand™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
Marca: Ratiolab™ 5220025
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Polipropileno de alta calidad
- Disponibles en color natural y varios colores
- Esterilizables en autoclave
- Resistentes a la temperatura de – 90 a + 121 °C
- Rejilla de 81 puestos y 9 × 9, con codificación numérica
- Bisagra sólida con tapa a presión segura
- Apilables para el transporte seguro
- Orificios de drenaje en la parte inferior para líquidos de condensación
- Sin insertos de rejilla
Especificaciones
Tapa a presión | |
Polipropileno | |
Caja criogénica | |
121°C | |
5 Paquetes | |
133 mm |
Negro | |
Cuadrada | |
Transporte seguro | |
-90°C | |
133 mm | |
75 mm |