Learn More
Ratiolab™ Criocajas de polipropileno
Utilice estas cajas de polipropileno para el almacenamiento de tubos a baja temperatura. Las cajas criogénicas de polipropileno Fisherbrand™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
3.98€ - 27.20€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapa a presión |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma | Cuadrada |
Temperatura máxima | 121°C |
Temperatura mín. (métrico) | -90°C |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Color | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Color | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15220799
|
Ratiolab™
5220015 |
52 mm | Negro | Caja criogénica |
26.15€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15901641
|
Ratiolab™
5120014 |
52 mm | Azul | Caja criogénica |
23.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10779344
|
Ratiolab™
5220014 |
52 mm | Azul | Caja criogénica |
25.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15991631
|
Ratiolab™
5120013 |
52 mm | Verde | Caja criogénica |
22.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10572443
|
Ratiolab™
5220013 |
52 mm | Verde | Caja criogénica |
25.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15981631
|
Ratiolab™
5120010 |
52 mm | Natural | Caja criogénica |
22.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10563053
|
Ratiolab™
5220010 |
52 mm | Natural | Caja criogénica |
26.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15838532
|
Ratiolab™
5120012 |
52 mm | Rojo | Caja criogénica |
22.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10604573
|
Ratiolab™
5220012 |
52 mm | Rojo | Caja criogénica |
26.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15108895
|
Ratiolab™
5220011 |
52 mm | Amarillo | Caja criogénica |
25.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15828532
|
Ratiolab™
5120011 |
52 mm | Amarillo | Caja criogénica |
22.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15200799
|
Ratiolab™
5220025 |
75 mm | Negro | Caja criogénica |
27.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10276532
|
Ratiolab™
5220024 |
75 mm | Azul | Caja criogénica |
27.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10787834
|
Ratiolab™
5220023 |
75 mm | Verde | Caja criogénica |
27.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15911641
|
Ratiolab™
5120020 |
75 mm | Natural | Caja criogénica |
26.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10042362
|
Ratiolab™
5220020 |
75 mm | Natural | Caja criogénica |
27.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10317692
|
Ratiolab™
5220022 |
75 mm | Rojo | Caja criogénica |
27.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10532453
|
Ratiolab™
5220021 |
75 mm | Amarillo | Caja criogénica |
27.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10666341
|
Ratiolab™
5120011 |
52 mm | Amarillo | Caja criogénica |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10238380
|
Ratiolab™
5120012 |
52 mm | Rojo | Caja criogénica |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Polipropileno de alta calidad
- Disponible en color natural y otros colores
- Esterilizable en autoclave
- Resistente a temperaturas de -90 a +121 °C
- 81 puestos, rejilla de 9 x 9, codificada numéricamente
- Bisagra sólida con tapa a presión segura
- Apilables para un transporte seguro
- Orificios de drenaje en la parte inferior para líquidos de condensación
Especificaciones
Tapa a presión | |
Cuadrada | |
-90°C | |
133 mm |
Polipropileno | |
121°C | |
5 Paquetes | |
133 mm |