Learn More
Ratiolab™ Criocajas de polipropileno
Utilice estas cajas de polipropileno para el almacenamiento de tubos a baja temperatura. Las cajas criogénicas de polipropileno Fisherbrand™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
Marca: Ratiolab™ 5120011
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Polipropileno de alta calidad
- Disponible en color natural y otros colores
- Esterilizable en autoclave
- Resistente a temperaturas de -90 a +121 °C
- 81 puestos, rejilla de 9 x 9, codificada numéricamente
- Bisagra sólida con tapa a presión segura
- Apilables para un transporte seguro
- Orificios de drenaje en la parte inferior para líquidos de condensación
- Insertos de rejilla extraíbles
- Las cajas criogénicas también pueden utilizarse para recipientes más grandes extrayendo los insertos de rejilla.
Especificaciones
Tapa a presión | |
Polipropileno | |
Caja criogénica | |
Tubos criogénicos de 1,2 a 2 mL | |
-90°C | |
133 mm | |
52 mm |
Amarillo | |
Cuadrada | |
Para criotubos de 1,2 a 2 mL | |
121°C | |
5 Paquetes | |
133 mm |