Learn More
Ratiolab™ Criocajas de polipropileno
Utilice estas cajas de polipropileno para el almacenamiento de tubos a baja temperatura. Las cajas criogénicas de polipropileno Fisherbrand™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
Marca: Ratiolab™ 5220010
Detalles adicionales : Peso : 0.37800kg
Includes: Solo cajas criogénicas; no se incluyen insertos de rejilla.
Descripción
- Polipropileno de alta calidad
- Disponibles en color natural y varios colores
- Esterilizable en autoclave
- Resistente a temperaturas de -90 a +121 °C
- 81 puestos, rejilla de 9 x 9, codificada numéricamente
- Bisagra sólida con tapa a presión segura
- Apilables para el transporte seguro
- Orificios de drenaje en la parte inferior para líquidos de condensación
- Sin insertos de rejilla
Especificaciones
Tapa a presión | |
Polipropileno | |
Caja criogénica | |
121°C | |
5 Paquetes | |
133 mm |
Natural | |
Cuadrada | |
Transporte seguro | |
-90°C | |
133 mm | |
52 mm |