Learn More
Berkshire™ Polypropylene Cleanroom Face Masks
Disposable, low-particulate-generating masks for Class 100 cleanrooms. Berkshire International™ Polypropylene Clean Room Face Masks are constructed of three layers of lint-free material.
Marca: Berkshire™ BM.IW.12
Detalles adicionales : Peso : 0.21056kg
Descripción
- Mascarillas desechables diseñadas específicamente para salas limpias de Clase 100
- Generación de partículas muy baja.
- La eficiencia de filtración a 1,0 mm es de 96 %.
- Tres capas de material que apenas se deshilacha.
- Dos capas exteriores están hechas de material no tejido, húmedo y que no se deshilacha; el medio de filtración está hecho de polipropileno fundido fino.
- Cada mascarilla tiene una pieza de metal en la nariz que es fácil de doblar, lo que proporciona un ajuste cómodo y anatómico.
- La parte doblada de la mascarilla se extiende hasta cubrir el área del mentón.
- Empaquetado individual
- El dispensador se puede instalar en el vestuario de la sala limpia.
Especificaciones
Cleanroom Face Mask | |
Anchura, 210 mm | |
BCRM | |
210 mm |
Polipropileno, metal | |
Class 100 (ISO 5) | |
50/paq. |