Learn More
Berkshire™ Polypropylene Cleanroom Face Masks
Disposable, low-particulate-generating masks for Class 100 cleanrooms. Berkshire International™ Polypropylene Clean Room Face Masks are constructed of three layers of lint-free material.
67.00€ - 70.60€
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Face Mask |
---|---|
Material | Polipropileno, metal |
Modelo | BCRM |
Cantidad de embalaje | 50/paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12306347
|
Berkshire™
BM.1.12 |
Estándar, 180 mm | 180 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12795925
|
Berkshire™
BM.IW.12 |
Anchura, 210 mm | 210 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Disposable masks specifically designed for Class 100 cleanrooms.
- Very low particulate generation.
- Filtration efficiency at 1.0mm is 96%.
- Three layers of lint-free material.
- Two outer layers are made from lint-free, wet laid, non-woven material and the centre filtration medium is made of fine, melt blown polypropylene.
- Each mask has a metal nose piece that is easy to bend, providing a contoured comfortable fit.
- Folded portion of the mask extends to cover chin area.
- Individually packed.
- Dispenser can be usefully stationed in the changing area of any cleanroom.
Especificaciones
Cleanroom Face Mask | |
Polipropileno, metal | |
BCRM | |
50/paq. |