Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbente de espuma de poliestireno extruido (XTR) de polipropileno Chromabond
Use Chromabond™ XTR with Kieselguhr phase for liquid-liquid extraction. Chromabond™ XTR Adsorbent provides options for Chromabond™ XTR columns.
Marca: Macherey-Nagel™ 730585
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Características- Material de base de kieselguhr de granos sin refinar (también conocido como tierra diatomácea, hidromatriz, celite)
- gran tamaño de poro, gran volumen de poro, calidad de lote a lote alta de manera uniforme
- pH de intervalo de trabajo 1–13
- Extracción líquido-líquido de soluciones acuosas altamente viscosas como fluidos fisiológicos (sangre, plasma y suero) en la química clínica, colorantes en textiles, análisis ambiental y de alimentos sin utilizar un embudo de separación
- Alta capacidad de carga de agua sin paso de agua durante la elución con disolventes orgánicos
- También es adecuada para eliminar pequeñas cantidades de agua de disolventes que no son miscibles con agua
Ventajas
- Rápida, reproducible y económica
- Preparación simultánea de varias muestras
- No hay problemas con la separación de fases ∙ sin formación de emulsiones
- Altas velocidades de recuperación
- Ahorro de tiempo y disolventes
- Las soluciones orgánicas no tienen que secarse después de la separación
Disolventes aplicables a la elución
- éter dietílico
- éter metil terbutílico
- etil acetato
- n-hexano
- ciclohexano
- tolueno
- diclorometano (cloruro de metileno)
- triclorometano (cloroformo)
- mezclas de disolventes:
- triclorometano – metanol (90:10, v/v)
- triclorometano – metanol (85:15, v/v)
- éter dietílico – etanol (90:10, v/v)
- éter dietílico – etanol (80:20, v/v)
- diclorometano – 2-propanol (90:10, v/v)
- diclorometano – 2-propanol (85:15, v/v)
Especificaciones
Paquete de 100 | |
Columnas de PP de 70 ml | |
Absorbente de XTR | |
Elementos de filtro de PE |