Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Chromabond™ C8 SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730024
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Sílice | |
6 ml | |
500 mg | |
45 μm | |
No | |
500 m2/g |
8 % | |
Extracción de fase sólida | |
Pesticidas, aplicaciones de PCB | |
Columna para SPE | |
60 μm |