Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Chromabond™ C8 SPE Column
112.00€ - 194.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Carga de carbono | 8 % |
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
Para utilizar con (aplicación) | Pesticidas, aplicaciones de PCB |
Tamaño de partículas | 45 μm |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10115091
|
Macherey-Nagel™
730021 |
1 ml | 100 mg |
194.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10398591
|
Macherey-Nagel™
730022 |
3 ml | 200 mg |
149.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12810641
|
Macherey-Nagel™
730024 |
6 ml | 500 mg |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10197211
|
Macherey-Nagel™
730023 |
3 ml | 500 mg |
166.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
45 μm | |
No | |
500 m2/g |
8 % | |
Pesticidas, aplicaciones de PCB | |
Columna para SPE | |
60 μm |