Learn More
Semadeni™ Vaso de precipitados de polipropileno
Excelentes para el almacenamiento, la mezcla o el vertido de líquidos en el laboratorio. Los vasos de precipitados de plástico codificados por colores Semadeni™ están fabricados con polipropileno duradero.
en la oferta
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo | Vaso de precipitados |
Desechables | Sí |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11767192
|
Semadeni™
8612 |
Azul |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15323595
|
Semadeni™
8611 |
Amarillo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11793835
|
Semadeni™
8609 |
Natural |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11777192
|
Semadeni™
3711 |
Verde |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Colores translúcidos
- Capacidad de 30 ml
- Graduados
- Hay tapas de LDPE opcionales disponibles para su compra
Especificaciones
30 ml | |
Vaso de precipitados | |
Sí |
Polipropileno | |
Sí |