Learn More
Semadeni™ Vaso de precipitados de polipropileno
Código de producto. 15323595
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Verde
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
15323595 Amarillo paquete de 100
11793835 Natural 100 PCS
11777192 Verde paquete de 100
11767192 Azul 100 PCS
4 options
Código de producto. 15323595
Marca: Semadeni™ 8611
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excelentes para el almacenamiento, la mezcla o el vertido de líquidos en el laboratorio. Los vasos de precipitados de plástico codificados por colores Semadeni™ están fabricados con polipropileno duradero.
  • Colores translúcidos
  • Capacidad de 30 ml
  • Graduados
  • Hay tapas de LDPE opcionales disponibles para su compra
Especificaciones
Color Amarillo
Capacidad (métrico) 30 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado como vaso de precipitados de laboratorio o dosificación
Tipo Vaso de precipitados
Desechables
Graduated Sí