Learn More
Semadeni™ Vaso de precipitados de polipropileno
Descripción
- Colores translúcidos
- Capacidad de 30 ml
- Graduados
- Hay tapas de LDPE opcionales disponibles para su compra
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado como vasos de precipitados de laboratorio o dosificación |
| Cantidad | 100/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Desechables | Sí |
| Graduated | Sí |