Learn More
Kartell™ Abrazaderas de polioximetileno
Fabricadas con polioximetileno para ofrecer una fricción baja y una estabilidad dimensional excelente. Las abrazaderas de polioximetileno Kartell™ están codificadas por colores según el tamaño de la articulación y proporcionan una conexión segura para articulaciones cónicas de vidrio.
Marca:  Kartell™ 3192600
Detalles adicionales : Peso : 0.03400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15895577
  • 36.35€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La fabricación de plástico genera un dispositivo a prueba de corrosión que no raya el vidrio
  • Disponible en varios colores que se corresponden con el tamaño de la junta de la conexión
  • Esterilizable en autoclave
  • Conexión segura para juntas cónicas de vidrio con acabado estándar
  • La fabricación de plástico genera un dispositivo a prueba de corrosión que no raya el vidrio
  • Disponible en varios colores que se corresponden con el tamaño de la junta de la conexión
  • Esterilizable en autoclave
  • Conexión segura para juntas cónicas de vidrio con acabado estándar
Especificaciones
Especificaciones
1/paq.
POM
Esterilizable en autoclave
Pinzas
Junta cónica de vidrio con acabado estándar de tamaño 19/26
Azul claro