Learn More
Kartell™ Abrazaderas de polioximetileno
Fabricadas con polioximetileno para ofrecer una fricción baja y una estabilidad dimensional excelente. Las abrazaderas de polioximetileno Kartell™ están codificadas por colores según el tamaño de la articulación y proporcionan una conexión segura para articulaciones cónicas de vidrio.
36.35€ - 41.80€
Especificaciones
Cantidad | 1/paq. |
---|---|
Tipo | Pinzas |
Material | POM |
Descripción | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15805587
|
Kartell™
3242900 |
Verde | Junta cónica de vidrio con acabado estándar de tamaño 24/29 |
36.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15895577
|
Kartell™
3192600 |
Azul claro | Junta cónica de vidrio con acabado estándar de tamaño 19/26 |
36.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15815587
|
Kartell™
3293200 |
Rojo | Junta cónica de vidrio con acabado estándar de tamaño 29/32 |
41.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15885577
|
Kartell™
3142300 |
Amarillo | Junta cónica de vidrio con acabado estándar de tamaño: 14/23 |
41.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- La fabricación de plástico genera un dispositivo a prueba de corrosión que no raya el vidrio
- Disponible en varios colores que se corresponden con el tamaño de la junta de la conexión
- Esterilizable en autoclave
- Conexión segura para juntas cónicas de vidrio con acabado estándar
- Plastic construction generates a corrosion proof device that does not scratch glass
- Available in various colors that correspond with the joint size of the connection
- Autoclavable
- Safe connecction for standard-finish glass conical joints
Especificaciones
1/paq. | |
Pinzas | |
POM | |
Esterilizable en autoclave |