Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 711510.100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10470882
  • 348.00€ / 100 g
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
5 μm
Columnas para HPLC
Fases de Polygosil
100 Å
100 g