Learn More
Macherey-Nagel™ Fase de Polygosil™
Código de producto. p-8012383 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
7 μm
10 μm
Tamaño de poro:
1000 Å
100 Å
300 Å
60 Å
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Código de producto. 10728232
Marca: Macherey-Nagel™ 711530.100