Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 711600.10
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10378481
  • 77.80€ / 10 g
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
7 μm
Columnas para HPLC
Fases de Polygosil
300 Å
10 g