Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 80
190.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas 63 to 100 μm
Tamaño de poro 60 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP 60 to 80
Técnica Liquid Chromatography
pH 2 to 8
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10012731
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
711270.1000
1 kg
190.00€
1000 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
63 to 100 μm
POLYGOPREP 60 to 80
2 to 8
350 m2/g
Silica
60 Å
Liquid Chromatography
POLYGOPREP
Polygoprep
Liquid Chromatography