Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 80
Marca:  Macherey-Nagel™ 711270.1000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012731
  • 190.00€ / 1000 g
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
63-100 μm
POLYGOPREP de 60 a 80
De 2 a 8
POLYGOPREP
Polygoprep
Cromatografía líquida
60 Å
Cromatografía líquida
1 kg
350 m2/g
Sílice