Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 50 C18
Marca:  Macherey-Nagel™ 711730.100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10052751
  • 357.00€ / 100 g
Fecha estimada de envío: 20-10-2022
para ver el stock
Especificaciones
40-63 μm
POLYGOPREP de 300 a 50
0,1 kg
Polygoprep
300 Å
De 2 a 8
POLYGOPREP C18
Cromatografía líquida