Learn More
Ark Plas Products™ Polyethylene Tubing
An economical choice for nonconductive tubing in the laboratory, providing good resistance to chemicals.
Marca: Ark Plas Products™ TEX83-TE0
Detalles adicionales : Peso : 1.44000kg
Descripción
- La estructura ayuda a mantener la flexibilidad y durabilidad, incluso a bajas temperaturas
- Amplia resistencia a los productos químicos, se puede utilizar como una línea de fluidos para líquidos o gases
- Fabricados con resina, de color natural
- Extruidos mediante un equipo de monitorización de procesos en línea innovador
- Envío a granel en bobinas de cartón
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polietileno | |
300 m | |
1/pack | |
44 (Shore A) |
9,52 mm | |
12,7 mm | |
1,57 mm | |
Natural |