Learn More
Ark Plas Products™ Polyethylene Tubing
An economical choice for nonconductive tubing in the laboratory, providing good resistance to chemicals.
77.00€ - 139.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polietileno
Grosor (métrico) 1,57 mm
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Natural
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11799523
Ver documentos Detalles de la promoción
Ark Plas Products™
TEX72-TE0
3,17 mm 6,35 mm 1000 m
77.00€
30 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11739533
Ver documentos Detalles de la promoción
Ark Plas Products™
TEX83-TE0
9,52 mm 12,7 mm 300 m
139.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Structure helps maintain flexibility and durability, even at low temperature
  • Broad resistance to chemicals, can be used as a fluid line for liquids or gases
  • Manufactured from resin, natural in color
  • Extruded using state of the art inline process monitoring equipment
  • Shipped bulk on cardboard spools
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
1,57 mm
Natural
Polietileno
1/pack
44 (Shore A)