Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de polietileno
Features tapered conical-shaped bottom to ensure sealing action.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN 12242 |
---|---|
Descripción | Fondo cónico |
Material | Polietileno |
Tipo de producto | Tapón |
Forma | Parte superior pentagonal |
Código de producto | Marca | Color | Diameter (Metric) Bottom | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diameter (Metric) Bottom | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11336364
|
Kartell™
0124100 |
Azul | 8,1mm | NS 10/19 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11366364
|
Kartell™
0124400 |
Amarillo | 16,4mm | Cono NS 19/26 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11356364
|
Kartell™
0124300 |
Marrón | 12,2mm | NS 14/23 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10326161
|
Kartell™
0124600 |
Negro | 25,8mm | NS 29/32 |
en la oferta
paquete de 10 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11346364
|
Kartell™
0124200 |
Verde | 10,4mm | NS 12/21 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Made from Polyethylene for tight and secure seal
- Raised embossed easy-to-read sizes
- Color-coded
Especificaciones
DIN 12242 | |
Polietileno | |
Parte superior pentagonal |
Fondo cónico | |
Tapón |