Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de polietileno
Features tapered conical-shaped bottom to ensure sealing action.
Marca: Kartell™ 0124100
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Fabricado en polietileno para un sellado firme y seguro
- Tamaños de relieve elevado fáciles de leer
- Codificado por colores:
Especificaciones
Fondo cónico | |
Tapón | |
Polietileno | |
DIN 12242 |
Azul | |
8,1mm | |
NS 10/19 | |
Parte superior pentagonal |