Learn More
Brady™ Polyester Mandatory Signs
4.25€
Especificaciones
Material | Poliéster |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de montaje | Self-adhesive |
Tipo de producto | Señal obligatoria |
Color | Blanco sobre azul |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10265174
|
Brady™
250111 |
Protección de manos | 200 mm |
4.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Poliéster | |
Self-adhesive | |
Blanco sobre azul |
1 unidad | |
Señal obligatoria |