Learn More
Brady™ Señales obligatorias de poliéster
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 255-DIA 200-B7541 (DE MARCA) |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Polietileno, Poliéster |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Tipo de montaje | Autoadhesivo |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en el exterior |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Texto mostrado | Protección de manos |
| Tipo de producto | Señal obligatoria |
| Mostrar más |