Learn More
Brady™ Cintas de poliéster magnéticas
Printable Polyester Magnetic Tape is an easy and quick material for temporary, reusable and movable signs. Non-adhesive magnetic material that can be printed on directly.
271.00€ - 420.00€
Especificaciones
Descripción | GlobalMark Magnetic Tape |
---|---|
Material | Poliéster magnético |
Print Technology | Thermal Transfer |
Tipo de producto | Cinta magnética |
Para utilizar con (aplicación) | Para señales temporales, reutilizables y móviles. |
Código de producto | Marca | Color | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11599253
|
Brady™
076686 |
Blanco | 7,5 m | 100 mm |
420.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11519263
|
Brady™
076688 |
Amarillo | 7,5 m | 100 mm |
420.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11509263
|
Brady™
076687 |
Blanco | 7,5 m | 57 mm |
271.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11529263
|
Brady™
076689 |
Amarillo | 15 m | 57 mm |
271.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cintas continuas para impresora
Especificaciones
GlobalMark Magnetic Tape | |
Thermal Transfer | |
Para señales temporales, reutilizables y móviles. | |
70 unidades Gardner, 60° | |
-18°C | |
500/Paq. | |
De -18 °C a +70 °C | |
0,113 mm | |
15 m |
Poliéster magnético | |
Cinta magnética | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
500/Paq. | |
0°F to +158°F | |
0.018 in. | |
25 ft. |