Learn More
Brady™ Polyester Labels
Polyester Labels are ideal for asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, general identification, inventory and inspection labelling.
105.00€ - 290.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Poliéster |
Print Technology | Transferencia térmica |
Tipo de producto | Etiqueta |
Forma | Rectangle |
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13523320
|
Brady™
143087 |
Acrílico | 50,8 mm |
105.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13563320
|
Brady™
361687 |
Acrílico | 48,26 mm |
290.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13533320
|
Brady™
143075 |
Caucho | 25,4 mm |
138.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Etiquetas precortadas para impresora
- Etiquetas predimensionadas
Especificaciones
Blanco | |
Transferencia térmica | |
Rectangle |
Poliéster | |
Etiqueta | |
LabelMark, MarkWare |