Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster
Código de producto. 13563320
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho permanente
Anchura (métrico):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Altura (métrico):
6,35 mm
12,70 mm
25,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de adhesivo Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
13563320 Acrílico, Permanente 48,26 mm 6,35 mm cada uno
13523320 Acrílico, Permanente 50,8 mm 25,4 mm cada uno
13533320 Caucho permanente 25,4 mm 12,70 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13563320 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 361687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    256.96€ / paquete de 1
    Ahorro 48.04€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de poliéster son ideales para el seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación general y etiquetado de inventario e inspección.
  • Resistente a la abrasión, resistente a los productos químicos, resistente a la corrosión, resistente a la humedad, resistente a los rayos UV y resistente a la intemperie.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Descripción Etiquetas de poliéster para impresoras BBP33/i3300
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Pantalla Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BBP33, i3300, i5300
Etiquetas por fila 1
Vida útil Hasta 2años de uso en exteriores
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 2000 etiquetas/caja
Cantidad 2000/Paq.
Forma Rectángulo
Tipo de software LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +320 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +160 °C
Grosor (imperial) 0,0037 in.
Grosor (métrico) 0,022 mm
Repetición vertical (métrico) 11,35 mm
Dimensiones (L x An) 6,35 x 48,26 mm
Longitud (imperial) 0,25 in
Longitud (métrico) 6.35 mm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 48,26 mm
Altura (métrico) 6,35 mm
Peso (métrico) 0,1 kg
Alternate Part Number B33-635-488